Merck
555282
Sigma-Aldrich
Cäsiumchlorid/Natriumchlorid (2:1)-Eutektikum
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl3Cs2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Produktlinie
AnhydroBeads
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Verunreinigungen
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
497-500 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cs+].[Cs+]
InChI
1S/3ClH.2Cs.Na/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
InChIKey
OLSYZSZVAMPEGY-UHFFFAOYSA-K
Rechtliche Hinweise
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)