Merck
554510
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-2,2-diphenylethylamin
98%
Größe auswählen
500 MG
CHF 189.00
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 189.00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2CHCH(NH2)CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +8.0°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
74-78 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
N[C@H](Cc1ccccc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21N/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-21H,16,22H2/t20-/m1/s1
InChIKey
HPRWGZYKYRRJNU-HXUWFJFHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)