Merck
554146
Sigma-Aldrich
(6-Brompyridin-2-yl)methanol
96%
Größe auswählen
5 G
CHF 99.80
CHF 99.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 99.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 99.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
bp
246 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-39 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
SMILES String
OCc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
InChIKey
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)