Merck
553611
Sigma-Aldrich
2-Octyloxytetrahydro-2H-pyran
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Enthält
1% potassium carbonate as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-13-10-7-9-12-15-13/h13H,2-12H2,1H3
InChIKey
YGDANXKCMJFKDT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)