Merck
553506
Sigma-Aldrich
Octadecyl-funktionalisiertes Kieselgel
extent of labeling: ≥20.7% carbon loading
Synonym(e):
C18 silica gel
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kennzeichnungsgrad
≥20.7% carbon loading
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)