Merck
553425
Sigma-Aldrich
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
95%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4BrOCHF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
Dichte
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
InChIKey
ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)