Merck
553115
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-pentensäure
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 48.10
CHF 48.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 48.10
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH(CH3)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 48.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
75-76 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(CC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
InChIKey
QNPZXLANENFTFK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-Methyl-4-pentenoic acid can be synthesized from crotyl acetate via Claisen rearrangement.[1]
Anwendung
3-Methyl-4-pentenoic acid may be used to synthesize:
  • trans- and cis-5-phenylseleno-3-methyl-4-pentanolides[2][3]
  • trans- and cis-5-iodo-3-methyl-4-pentanolides[2]
  • 3-methyl-4-pentene-1-ol[4]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stereoselective selenolactonization by superelectrophilic benzeneselenenyl triflate.
Murata S and Suzuki T.
Chemistry Letters (Jpn), 5, 849-852 (1987)
Back TG.
Organosilicon Chemistry, 40-40 (1999)
1, 2-Diferrocenylethane from an Unusual Reaction
Jr R.et al.
Journal of the American Chemical Society, 81(12), 3162-3163 (1959)
Understanding the effect of allylic methyls in olefin cross-metathesis.
Courchay FC, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(4), 585-594 (2006)
The ester enolate Claisen rearrangement. Stereochemical control through stereoselective enolate formation
Ireland ER, et al.
Journal of the American Chemical Society, 98(10), 2868-2877 (1976)