Merck
552267
Sigma-Aldrich
4-(Difluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2CHOC6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
Dichte
1.523 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-5(2-4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
InChIKey
ANZLDHZFNLCQAS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter