Merck
552054
Sigma-Aldrich
Cyclotriphosphazen-PMMH-6 Dendrimer, Generation 1.0
Synonym(e):
Cyclotriphosphazene-phenoxymethyl(methylhydrazono) dendrimer, generation 1.0
About This Item
Lineare Formel:
N3P3(OC6H4CHNN(CH3)P(S)Cl2)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1827.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Beschreibung
dichlorophosphinothioyl surface groups
Form
powder
Mol-Gew.
generation 1
Leistungsmerkmale
core type Phosphorous dendrimers with cyclotriphosphazene core
Anzahl Oberflächengruppen
6
pH-Wert
1.01 (5 wt. % in ethanol)
mp (Schmelzpunkt)
117-120.8 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Contains 6 surface dichlorophosphinothioyl groups.
Anwendung
Stable up to 200 °C, high solvent solubility, air stable, high values of dipole moments (10 - 300 Debyes)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)