Merck
551961
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-tert-Butylamino-1-phenylethanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)CH2NHC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +80°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
105-108 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CC(C)(C)NC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)13-9-11(14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13-14H,9H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChIKey
NRVOOKOHYKJCPB-LLVKDONJSA-N
Rechtliche Hinweise
Manufactured under license by Shasun Chemicals and Drugs Limited, using Jacobsen HKR technology.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)