Merck
549894
Sigma-Aldrich
2-Chlor-9-[3-(dimethylamino)-propyl]-thioxanthen-9-ol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20ClNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.88
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
148-151 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H20ClNOS/c1-20(2)11-5-10-18(21)14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(19)12-15(17)18/h3-4,6-9,12,21H,5,10-11H2,1-2H3
InChIKey
YJINNJOMTOJZBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phospholipid-sensitive calcium-dependent protein kinase: inhibition by antipsychotic drugs.
Schatzman RC, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 98(3), 669-676 (1981)