Merck
549445
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylen-bis-(chlordimethylsilan)
95%
Synonym(e):
1,4-Bis-(chlordimethylsilyl)-benzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H4[ClSi(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
bp
109-110 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
130-133 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(Cl)c1ccc(cc1)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2Si2/c1-13(2,11)9-5-7-10(8-6-9)14(3,4)12/h5-8H,1-4H3
InChIKey
COFLYCFUVHLITN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)