Wichtige Dokumente
549126
Ethyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5050 (lit.)
Dichte
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1snnc1C
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-3-10-6(9)5-4(2)7-8-11-5/h3H2,1-2H3
InChIKey
AHPXTXGCMLOXGA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 1,2,3-thiadiazole bearing hydrazone derivatives
- 2-(4′-methyl-1′,2′,3′-thiadiazol)-5-substituted-1,3,4-oxadiazole derivatives
- 1,2,3-thiadiazole bearing 1,2,4-triazole derivatives
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)