Wichtige Dokumente
547727
1-[(2-Ethylhexyl)oxy]-4-methoxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.4960 (lit.)
bp
303-304 °C (lit.)
Dichte
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C15H24O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-17-15-10-8-14(16-3)9-11-15/h8-11,13H,4-7,12H2,1-3H3
InChIKey
IMRTUSZHEQXAFU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)