Merck
547174
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyhexan
98%
Synonym(e):
Hexanaldimethylacetal
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.405 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
Dichte
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C8H18O2/c1-4-5-6-7-8(9-2)10-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
130.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54.44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)