Merck
547158
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadiensäure
97%
Synonym(e):
Sorbyl acetate
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH=CH)2CH2OC(O)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+,6-5+
InChIKey
PXVKYPFROMBALG-VNKDHWASSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)