Merck
546941
Sigma-Aldrich
3,5-Difluor-phenylacetonitril
98%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(F)cc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5H,1H2
InChIKey
OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)