Wichtige Dokumente
544418
3-Benzylidenacetylaceton
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.583 (lit.)
bp
185-188 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
CC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C12H12O2/c1-9(13)12(10(2)14)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3
InChIKey
NYRGMNMVISROGJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Five membered cyclic oxyphosphoranes by reacting with phosphonite esters.[2]
- 5-Hydroxy-N-substituted-2H-pyrrol-2-ones by reacting with alkyl isocyanides.[3]
- 3-Benzylidene-2,4-bis (trimethylsilyloxy)-1,4-pentadiene via trimethylsilylation.[1]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)