Merck
543527
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure -hydrochlorid
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 91.40
CHF 91.40
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 91.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 91.40
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
InChIKey
ROWPWZMWICGKBY-FVGYRXGTSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)