Wichtige Dokumente
542881
2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
222-223 °C (lit.)
Dichte
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)14-8-4-2-1-3-7(8)5-6-13/h1-4H,5H2
InChIKey
OIKWCWVMUBCXJM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)