Merck
542784
Sigma-Aldrich
3-(Difluormethoxy)-nitrobenzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2CHOC6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
240-242 °C (lit.)
Dichte
1.391 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H
InChIKey
NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)