Merck
542652
Sigma-Aldrich
2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethyl)-anilin
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H2(Br)(Cl)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
mp (Schmelzpunkt)
27-30 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(Cl)cc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
InChIKey
OVJCOPVKCCJSFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)