Merck
542482
Sigma-Aldrich
2-Butoxyphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H4OCH2CH2CH2CH3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-2-3-8-14-10-7-5-4-6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,2-3,8H2,1H3
InChIKey
NNZPYUBZXKOFHS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Contains varying amounts of anhydride.
Anwendung
  • Potentially pharmacologically and biologically active inhibitor of hormone-sensitive lipase
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)