Merck
542466
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxyphenylborsäure
Synonym(e):
2-(Propan-2-yloxy)-phenylboronsäure, 2-Isopropoxybenzolboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D >1.5090 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-35 °C (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)Oc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChIKey
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Suzuki arylation
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)