Merck
541672
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butin
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH≡C(CH2)2OSi(CH3)2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
70-74 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCC#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-7-8-9-11-12(5,6)10(2,3)4/h1H,8-9H2,2-6H3
InChIKey
NUZBJLXXTAOBPH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butyne may be used in the synthesis of 1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3-pentyn-5-ol and 1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-6,6-dimethyl-3-heptyn-5-ol.[1]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dihydrofurans via an Intramolecular Alkoxide Addition to an Allenylphosphine Oxide.
Pravia K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(17), 6031-6032 (1996)
Artikel
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.