Wichtige Dokumente
541230
Eisen(II)-molybdat
Synonym(e):
Iron molybdate (FeMoO4 )
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Form
powder
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Fe++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChIKey
QQOCLJJWXLOEJE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)