Merck
540420
Sigma-Aldrich
[(1E)-1-Methoxy-2-nitrovinyl]methylamin
95%
About This Item
Lineare Formel:
O2NCH=C(OCH3)NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN\C(OC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
ISROKTUWQRVBQO-ONEGZZNKSA-N
Vorsicht
Refrigerate
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)