Merck
540153
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-O-(tert.-butyldimethylsilyl)-L-serin-methylester
97%
Synonym(e):
(S)-2-Dibenzylamino-3-(t-butyldimethylsilyloxypropionic acid methyl ester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[N(CH2C6H5)2]CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −53°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.5160 (lit.)
Dichte
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)