Merck
539635
Sigma-Aldrich
2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
Dichte
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(c1CC#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F4N/c10-8-3-1-2-7(9(11,12)13)6(8)4-5-14/h1-3H,4H2
InChIKey
SFLYZUWDTDYATN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)