Merck
539597
Sigma-Aldrich
Anilin-2-sulfonsäure-phenylester
97%
Synonym(e):
2-Aminobenzolsulfonsäurephenylester
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OS(O)2C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccc1S(=O)(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c13-11-8-4-5-9-12(11)17(14,15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChIKey
DELFPZLNAZAZRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kyongho Yoon et al.
The Journal of organic chemistry, 70(14), 5741-5744 (2005-07-02)
[reaction: see text] 3-Halogeno-4-methoxybenzynes 5 generated from 5-(3-halogeno-4-methoxyphenyl)thianthrenium perchlorates 1 and LDA in THF at reflux reacted with various beta-amino carbonyl compounds and 2-aminophenyl benzenesulfonate etc. to give diverse heterocyclic compounds.