Merck
538957
Sigma-Aldrich
Tris-(benzoylacetonato)-(phenanthrolin)-europium(III)
Synonym(e):
Tris(benzoylacetonato)mono(phenanthroline)europium(III)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H35EuN2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
815.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: europium
mp (Schmelzpunkt)
179-186 °C (lit.)
λmax
612 nm
SMILES String
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.C\C(O[Eu](O\C(C)=C\C(=O)c4ccccc4)O\C(C)=C\C(=O)c5ccccc5)=C\C(=O)c6ccccc6
InChI
1S/C12H8N2.3C10H10O2.Eu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;3*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h1-8H;3*2-7,11H,1H3;/q;;;;+3/p-3/b;3*8-7+;
InChIKey
CYANOTPYWCTXGU-PRTBJVMOSA-K
Allgemeine Beschreibung
Light emitting metal complex.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Organic Semiconductor Laser Materials