Merck
538167
Sigma-Aldrich
(S)-2-(N,N-Dibenzylamino)-3-methylbutanol
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Verunreinigungen
(4% EtOAc first lot)
Brechungsindex
n20/D 1.5459
Dichte
1.0088 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16(2)19(15-21)20(13-17-9-5-3-6-10-17)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,16,19,21H,13-15H2,1-2H3/t19-/m1/s1
InChIKey
ZWLAXLXECFRUPM-LJQANCHMSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)