Merck
538116
Sigma-Aldrich
2-Fluor-3-(trifluormethyl)-benzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
Dichte
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCc1cccc(c1F)C(F)(F)F
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter