Merck
537225
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorphenyl)-3-methylbuttersäurechlorid
96%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
Dichte
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(C(Cl)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H12Cl2O/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChIKey
BWPYAVCZZUTOBY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)