Merck
536148
Sigma-Aldrich
4′-Amino-3′,5′-dichloracetophenon
97%
Synonym(e):
1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-ethanon, 3,5-Dichlor-4-aminoacetophenon
Größe auswählen
25 G
CHF 247.00
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 247.00
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H2(Cl)2C(O)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
162-166 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
InChIKey
JLPKZJDZXIKSCP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)