Merck
536091
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-5-nitropyridin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
90-94 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-4-3-6(5-8-7)9(10)11/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
LYDVDLYMQVSLQD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)