Wichtige Dokumente
536075
5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
252-256 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)11-9(13)10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11,13)
InChIKey
WUSCBOFBIYZVCQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?