Merck
535532
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluor-6-nitrobenzoesäure
95%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6F4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
137-141 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7HF4NO4/c8-2-1(7(13)14)6(12(15)16)5(11)4(10)3(2)9/h(H,13,14)
InChIKey
JQGBMYKEWLSLCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)