Merck
534390
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-N-Fmoc-amino-L-prolin
97%
Synonym(e):
(2S,4R)-N-(tert.-Butoxycarbonyl)-4-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidin-2-carbonsäure
Größe auswählen
1 G
CHF 285.00
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 285.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H28N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −34°, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
199 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21+/m1/s1
InChIKey
UPXRTVAIJMUAQR-VFNWGFHPSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.