Wichtige Dokumente
533335
3,5-Dimethoxybenzylzinkchlorid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(C[Zn]Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11O2.ClH.Zn/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3;;/h4-6H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
MRVFCSURERKHLL-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)