Merck
533106
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Z-4-amino-2-hydroxybuttersäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCONH(CH2)2CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
75-78 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChIKey
ULKOBRDRCYROKY-JTQLQIEISA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable