Wichtige Dokumente
532738
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
Dichte
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-2-5(8)4-6/h1-4H
InChIKey
OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?