Wichtige Dokumente
532622
3-Nitro-2,6-lutidin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
26-31 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(c(C)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-4-7(9(10)11)6(2)8-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
AETHUDGJSSKZKT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Nitro-2,6-lutidine, a nitropyridine derivative, is also known as 2,6-dimethyl-3-nitropyridine. It can be prepared from 2,6-lutidine via nitration.
Anwendung
3-Nitro-2,6-lutidine may be used in the preparation of 3-methoxy-2,7-dimethyl-2H-1,4-diazepine1 and 3-amino-2,6-lutidine.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Synthesis of Methylpyridine Derivatives (XXI). Amination of Chloro-2,6-lutidines and Their N-Oxides via a Hetaryne Mechanism.
Kato T and Niitsuma T.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 13(8), 963-968 (1965)