Merck
532312
Sigma-Aldrich
p-Toluolsulfonsäure, polymergebunden
Macroporous, 30-60 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
Größe auswählen
25 G
CHF 289.00
100 G
CHF 305.00
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 289.00
100 G
CHF 305.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
2.0-3.0 mmol/g loading
Partikelgröße
30-60 mesh
SMILES String
C=Cc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChIKey
LGTBNVJSBQBEJG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Scavenges nitrogen nucleophiles, activated ester electrophiles, and bases such as EDC.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chen J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)