Merck
532150
Sigma-Aldrich
1-(p-Tosyl)-(R)-(−)-3-pyrrolidinol
98%
Synonym(e):
N-(para-Tolylsulfonyl-(R)-3-pyrrolidinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −26.5°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
61-65 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-9-2-4-11(5-3-9)16(14,15)12-7-6-10(13)8-12/h2-5,10,13H,6-8H2,1H3/t10-/m1/s1
InChIKey
GOIRRXGVYYWCGC-SNVBAGLBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)