Merck
532126
Sigma-Aldrich
Dichlor[rac-ethylen-bis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)
97%
Synonym(e):
Dichloro[rel-(7aR,7′aR)-1,2-ethanediylbis[(1,2,3,3a,7a-η)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-inden-1-ylidene]]zirconium
Größe auswählen
500 MG
CHF 371.00
CHF 371.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 371.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24Cl2Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 371.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
267-271 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C](CC[C]2[CH][CH][C]3CCCC[C]23)[C]4CCCC[C]14
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for:
  • Regiochemistry in Negishi carboaluminations
  • Polymerization of olefins
  • Diastereoselective intramolecular olefin alkylations
  • Asymmetric carbomagnesiation
  • Reduction of esters to alcohols
  • Enantioselective synthesis of allylic amines
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)