530646
1H-Benzimidazol-2-sulfonsäure
98%
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
116-119 °C (lit.)
SMILES String
OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12)
InChIKey
GWXQTTKUYBEZBP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges