Merck
529931
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesiumchlorid -Lösung
1.4 M in butyl diglyme
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHMgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.85
Beilstein:
4124221
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.4 M in butyl diglyme
bp
256 °C
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)