Wichtige Dokumente
529907
(E)-1-Penten-1,2-diborsäure-bis(pinacol)ester
Synonym(e):
1-[cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)] pentene, 2,2′-[(1Z)-1-Propyl-1,2-ethenediyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane]
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
301-303 °C (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC\C(=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H32B2O4/c1-10-11-13(19-22-16(6,7)17(8,9)23-19)12-18-20-14(2,3)15(4,5)21-18/h12H,10-11H2,1-9H3/b13-12-
InChIKey
MXQDNQSRLNMUOP-SEYXRHQNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
169.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)