Merck
529559
Sigma-Aldrich
Cer(III)-acetat Hydrat
99.99% trace metals basis
Größe auswählen
10 G
CHF 73.60
CHF 73.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 73.60
About This Item
Lineare Formel:
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.25 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 73.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: cerium
reagent type: catalyst
SMILES String
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.